Learn More
Semadeni™ Béchers en plastique à code couleur
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
vert
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
- Couleurs translucides
- Capacité de 30 ml
- Gradué
- Couvercles en PEBD disponibles à la vente
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Convient en tant que bécher de dosage ou de laboratoire |
| Type | Bécher |
| Jetable | Oui |
| Graduated | Oui |