Learn More
VITLAB™ Bols en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
9 l
13 l
Comprend:
3 bols
5 bols
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
Description
Mélangez, stockez et conservez des produits de laboratoire et des denrées alimentaires. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont des bols robustes et légers conçus pour assurer la stabilité et la durabilité. Fabriqués en polypropylène blanc de haute qualité dans une variété de tailles. Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 3 l |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rond |
| Type | Cuve |
| Comprend | 5 bols |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Diamètre (métrique) | 240 mm |