Learn More
Chemsplash Boxers en polypropylène
Code produit 30058212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Étalon
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058212 Étalon 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058212 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2784.400.999
Expédition estimée: 30-11-2026
Ce produit convient à une utilisation dans les zones de travail agréées BRC et pour l'industrie pharmaceutique.
Boxers en polypropylène 0 g/m²
  • Coutures surjetées
  • taille élastiquée
  • Dimensions standard : 51 x 37 cm
  • Taille XL : 60 x 44 cm
  • 10 pièces/sachet, 250 pièces/carton
  • Sans PFAS
Description : Ces boxers en polypropylène 0 GSM sont conçus pour une utilisation dans les zones de travail approuvées BRC et dans l'industrie pharmaceutique. Ce caleçon boxer est doté de coutures surjetées et d'une taille élastiquée, offrant un ajustement confortable. Ils existent en deux tailles : Standard (51x37 cm) et XL (60x44 cm). Ce produit est exempt de PFAS, ce qui garantit sa conformité aux normes industrielles en matière de sécurité et d'hygiène. Les caleçons sont emballés dans des sachets en polyéthylène, à raison de 10 pièces par sachet et de 250 pièces par carton.
Spécification
Dimensions Étalon