Learn More
Buerkle™ Seau en polypropylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliPP, transparent/liliAvec échelle de contenu, graduation 1000 ml/liliAvec bec verseur/liliStérilisable/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Capacité (métrique) | 12 L |
| Graduations | 500 ml, jusqu’à 12 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3,17 gal. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 310 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Matériau de la poignée | Polypropylène |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction