Learn More
Vitlab™ Godet en PP avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliTransparent/liliDivisé en segments de 1 litre/liliPoignée et bec verseur stables pour faciliter la vidange/liliGrande résistance aux produits chimiques/liliSans couvercle/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| Graduations | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 310 mm |
| Hauteur (métrique) | 370 mm |
| Quantité | 1 de chaque |