Learn More
Koettermann™ ARMOIRE HAUTE ACIDE/BASE Construction entièrement polypropylène
Click to view available options
Modèle de porte:
Double
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) extérieure | 520 mm |
| Modèle de porte | Double |
| Hauteur (métrique) extérieure | 1920 mm |
| Comprend | 4 Sliding Trays, Double Door, High Chemical Resistance Fan |
| Nbre de portes | 2 |
| Largeur (métrique) extérieure | 600 mm |
| Matériau | Polypropylene |
| Type de produit | Safety Storage Cabinet |