Learn More
Corning™ Bouchons en PP
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
:
Diamètre : 45 mm ; taille du filetage : GL 45
Description
- Bouchon en polypropylène de 45 mm
- Deux tubes en acier inox de 15,24 cm
- Autoclavables
- Convient aux récipients en verre et en plastique Corning avec filetages GL de 45 mm
Informations sur la commande
Diamètre métrique externe
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Matériau | Tube en silicone durci au platine et connecteur en polycarbonate |
| Comprend | Bouchon supérieur et 2 bras latéraux inclinés |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Filtre |