Learn More
BRAND™ Tubes à centrifuger en PP
Code produit. p-8004493 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Comprend:
Base
Sans base
Conditionnement:
250 pièces
300 pièces
750 pièces
Code produit. 10131921
Marque: BRAND™ 114823
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène hautement translucide. Les tubes à centrifuger en polypropylène BRAND™ peuvent supporter une FCR allant jusqu’à 3000. Gradués et marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base. Incluent des bouchons à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
  • Fabriqués en polypropylène hautement translucide.
  • Résistant jusqu’à 3000 FCR.
  • Gradué
  • Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base.
  • Comprend un bouchon à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
  • Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
Comprend Base
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 116 mm
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 30 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3000 x g