Learn More
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en PP
Code produit. 16217971 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modèle:
Avec impression du symbole de déchets biologiques dangereux
Sachet transparent simple, pas de marquage
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 16217971
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
  • Pour la stérilisation à haute température (134°C) jusqu’à un maximum de 140°C
  • 40μ m d’épaisseur
  • Sachets en polypropylène haute température pour la décontamination et l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants
  • Pour une élimination sûre des déchets à risque biologique
  • Conçu spécialement pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs
  • Imprimé avec un avertissement de risque biologique
Spécification
Couleur Transparent
Dimensions (L x l) 310 x 660 mm
Modèle Sachet transparent simple, pas de marquage
Quantité 100/paquet
Largeur (métrique) 31 cm
Autoclavable Autoclavable
Épaisseur 40 μm
Matériau Polypropylène
Température (métrique) 134°C à 140°C