Learn More
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en PP
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
25.86€ - 66.62€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Épaisseur (métrique) | 40 μm |
Quantité | 100/paquet |
Plage de températures (métrique) | 134°C à 140°C |
Code produit | Marque | Description | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16217971
|
Fisherbrand™
|
Sachet transparent simple, pas de marquage | 310 x 660 mm |
25.86€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16247971
|
Fisherbrand™
|
Avec impression du symbole de déchets biologiques dangereux | 310 x 660 mm |
31.91€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16297961
|
Fisherbrand™
|
Avec impression du symbole de déchets biologiques dangereux | 410 x 630 mm |
39.49€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16227971
|
Fisherbrand™
|
Sachet transparent simple, pas de marquage | 410 x 630 mm |
38.12€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16207971
|
Fisherbrand™
|
Avec impression du symbole de déchets biologiques dangereux | 620 x 780 mm |
66.62€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16237971
|
Fisherbrand™
|
Sachet transparent simple, pas de marquage | 620 x 780 mm |
60.47€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
- Pour la stérilisation à haute température (134°C) jusqu’à un maximum de 140°C
- 40μ m d’épaisseur
- Sacs en polypropylène haute température pour la décontamination et l’inactivation de déchets biologiques particulièrement résistants
- Pour une élimination en toute sécurité des déchets contaminés
- Spécialement conçus pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs
- Imprimés avec un avertissement de danger biologique
Spécification
Autoclavable | |
40 μm | |
134°C à 140°C |
Polypropylène | |
100/paquet |