Learn More
Corning™ Récipients coniques en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit. 11765085
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
400 mL
400 ml
1 L
1 l
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Naturel
blanc
Diamètre (métrique):
62 mm
85 mm
105 mm
Conditionnement:
185 pièces
220 pièces
80 pièces
Code produit. 11765085
Marque: Corning™ PC200A07
Outils d’échantillonnage de qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
  • Léger et incassable
  • Polypropylène transparent ou blanc (PP)
  • Assemblé ou non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 6,7 oz.
Capacité (métrique) 200 ml
Couleur de bouchon Blanc
Couleur blanc
Diamètre (métrique) 85 mm
Nbre par carton 220/boîte
Nb par paquet 220/boîte