Learn More
Buerkle™ Raccords de réduction pour tuyau en PP
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Flexible de 4 à 8/8 à 12 mm
Flexible de 8 à 12/12 à 16 mm
Tuyau de 4 à 8/12 à 16 mm
Conditionnement:
10 pièces
Beschreibung
- PP
- Stérilisable
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Flexible de 4 à 8/8 à 12 mm |
| Quantité d’emballage | 10/boîte, 10/taille |
| Couleur | White |
| Type de produit | Connecteur de réduction pour tuyau |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur