Learn More
Huenersdorf™ Récipients à échantillons
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
14 pièces
Description
- Résistant aux acides et aux produits chimiques
- Couvercle à fermeture hermétique
- Congelable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Diamètre (métrique) | 104 mm |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| Nb par paquet | 25/paquet |