Learn More
CPC Colder Products Company™ Connecteur de couplage en PP
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Soupape haute efficacité
- Conception ergonomique
- Polypropylène
- Compatible
- Compatible avec HFC35 et HFC57
Spécification
Spécification
| Description | Connecteur mâle |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Diamètre interne de 6,4mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Taille de la tubulure | S’adapte à la tubulure : Diamètre interne de 6,4mm |
| Pression maximale | 6 bars à 25°C |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 110°C |
| Type de produit | Connecteur de couplage |