Learn More
Mutexil™ Combinaisons en polypropylène
Code produit 15678165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15678165 2XL 50 pièces
15471444 XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15678165 Fournisseur Mutexil™ Code fournisseur 2000013XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.21€
    74.14€ / 50 pièces
    Économisez 18.07€
    19% de réduction
Expédition estimée: 18-02-2027
Attache élastique à la cheville et au poignet et fermeture éclair arrière.
  • Fabrication en polypropylène
  • Élastique à la cheville, au poignet
  • Fermeture éclair arrière
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité 50/sachet, 20 sachets/boîte