Learn More
JG Finneran Associates™ Flacon avec bouchon à sertir Headspace
Click to view available options
Couleur:
Translucide
Unit Size:
1000 pièces
Description
- Flacons avec bouchon à sertir à volume limité Snap Ring™
- Le PP ambré ajoute une protection pour les échantillons sensibles à la lumière
- Le PP noir protège les échantillons sensibles à la lumière contre une réaction chimique lors des tests d’échantillonnage, du stockage ou du transport
Specifications
Specifications
| Couleur | Translucide |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 0,1 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage des échantillons sensibles au pH |
| Type de goulot | Crimp |
| Nb par paquet | 100 |
| Quantité | 100/paquet |