Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en polypropylène avec couvercle antidérapant
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Vert
Matrice de tubes:
10 x 10
6 x 6
7 x 7
8 x 8
Comprend:
Codé numériquement
Non codée
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Les boîtes sont réglables en hauteur, de 50 à 75 mm
- Tournez le couvercle combiné à 90° pour régler les positions de hauteur
- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
- Orifices d’évacuation au fond pour liquides de condensation
- Autoclavable, résistance à des températures de - 90° à + 121°C
- Grilles disponibles dans les formats suivants : 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 et 10 x 10
- Disponible sans code ou avec code numérique
- Fournis par boîtes de 5
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle coiffant |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| À utiliser avec (application) | Stockage et transport d'échantillons surgelés |
| Comprend | Codé numériquement |
| Température max. (métrique) | 121°C |
| Température min. (métrique) | -90°C |
| Quantité | 5/Paquet |
| Afficher plus |