Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 80 mm Height
Code produit. 15260564 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Conditionnement:
36 pièces
Code produit. 15260564
Marque: Tenak™ TE22325
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
  • Fabrication en PP
  • Peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 90-°C
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
  • Les boîtes sont dotées d’un séparateur de grille fixe avec 9 x 9 cellules et conviennent pour des flacons cryogéniques 1,2 ml et 2 ml
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Température de tenue (métrique) Jusqu'à -90°C
Dimensions (L x l x H) 130 x 130 x 80 mm