Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 80 mm Height
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Conditionnement:
36 pièces
Description
- Fabrication en PP
- Peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 90-°C
- Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Les boîtes sont dotées d’un séparateur de grille fixe avec 9 x 9 cellules et conviennent pour des flacons cryogéniques 1,2 ml et 2 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |
| Température de tenue (métrique) | Jusqu'à -90°C |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 130 x 80 mm |