Learn More
BRAND™ Tubes cryogéniques avec bouchon à vis à filetage externe
Code produit. 10410381 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,2 ml
2,0 mL
3,0 mL
4,0 mL
5,0 mL
Graduations:
Jusqu’à 1,8 ml
Jusqu’à 1 ml
Jusqu’à 3,0 ml
Jusqu’à 3,6 ml
Jusqu’à 4,5 ml
Hauteur (métrique):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10410381
Marque: BRAND™ 114833
En PP. Les tubes cryogéniques BRAND™ avec bouchon à vis à filetage externe comprennent une grande zone dépolie pour le marquage et des inserts de bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons. Gradués, fond en U avec un diamètre externe de 12,5 mm. Stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines. Stabilité thermique jusqu’à –196°C et autoclavables jusqu’à 121°C (2 bar).
  • En PP
  • Gradué
  • Diamètre externe : 12,5mm
  • Fond en U
  • Grande zone dépolie pour le marquage et inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons.
  • Stabilité de la température à –196°C.
  • Rayon γ stérile (SAL10-6) et autoclavable à 121°C (2 bars).
  • DIN EN 285, marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
  • Les tubes cryogéniques sont stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Diamètre (métrique) 12,5 mm
Type de produit Tube cryogénique
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 3,0 mL
Forme du fond Fond en U autostable
Matériau PP
Type de filetage Externe
Graduations Jusqu’à 3,0 ml
Comprend Bouchon à vis
Exempt de RNase Oui
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de bouchon Bouchon à vis