Learn More
Simport™ Polypropylene Cryovials
Conçus pour stoker des matériaux biologiques et des cellules humaines ou animales à des températures pouvant atteindre –196°C. Les cryovials en PP Simport™ garantissent une étanchéité aussi efficace à température ambiante qu’à des températures cryogéniques faibles.
Marque:  Simport™ T311-2
Code produit. 10407362
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Des inserts pour bouchons sont disponibles pour le codage couleur.
  • Des rainures verticales facilitent le retrait des bouchons.
  • Rondelle de silicone
  • Conception avec filetage à 1 1/4 tour super rapide
  • Le bouchon et le tube sont fabriqués dans le même matériau en PP et ont donc le même coefficient d’expansion.
  • Garantissent une parfaite étanchéité à toutes les températures
  • La paroi épaisse rend le flacon presque incassable.
  • Grande zone inscriptible blanche
  • Son excellente clarté facilite l’observation de l’échantillon.
  • Fond rond
  • Très facile à vider entièrement