Learn More
Buerkle™ Connecteurs T cylindriques en polypropylène
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
Descripción
Connecteur de tuyau à angle transversal cylindrique
- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tuyau de 3 à 5 mm |
| Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
| Propriétés de résistance | Résistant aux températures jusqu’à 135 °C |
| Forme | T cylindrique |
| Couleur | Transparent |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Type de produit | Connecteur en T |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido