Learn More
Buerkle™ Connecteurs T cylindriques en polypropylène
Code produit. 11826583
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11826583
Marque: Buerkle™ 87050008
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs en T cylindriques en polypropylène Buerkle™ résistent à des températures allant jusqu’à 135°C.
Connecteur de tuyau à angle transversal cylindrique
  • PP
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tuyau de 7 à 9 mm
Quantité d’emballage 10/boîte, 20/taille
Propriétés de résistance Résistant aux températures jusqu’à 135 °C
Forme T cylindrique
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Connecteur en T