Learn More
Buerkle™ Connecteurs pour tuyau cylindriques à 4 voies en polypropylène
Code produit. 10575912 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 à 5 mm
de 11 à 13 mm
de 13 à 15 mm
de 5 à 7 mm
de 7 à 9 mm
de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10575912
Marque: Buerkle™ 87080004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connecteurs pour tuyau cylindriques à 4 voies en polypropylène pour le raccordement des tuyaux. Utile pour l’extension, le raccordement, le branchement, l’assemblage et la réparation des tuyaux en laboratoire.
  • PP, résistance à une température maximale de +135°C.
  • PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
  • Stérilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Diamètre (métrique) 3 à 5 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tubulure de 3 à 5 mm de diamètre
Quantité d’emballage 10/boîte
Propriétés de résistance Résistant aux températures jusqu’à 135 °C
Stérilité Stérilisable
Forme Cylindrique X
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Connecteur à 4 voies