Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène
Code produit. 10014930
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 6 à 8 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10014930
Marque: Buerkle™ 87060012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces connecteurs en Y garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en Y cylindriques en PP Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
  • Connecteur en Y cylindrique pour tuyau
  • Disponible dans une variété de tailles allant de 3 à 15 mm de dia.
  • PP
  • Résistance à une température maximale de +135°C max.
  • Stérilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tuyau de 11 à 13 mm
Quantité d’emballage 10/boîte, 20/taille
Propriétés de résistance Résistant aux températures jusqu’à 135 °C
Forme Y cylindrique
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Connecteur en Y