Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène
Ces connecteurs en Y garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en Y cylindriques en PP Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
Marque:  Buerkle™ 8706-0007
15.02 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Code produit. 10076241
  • 15.90€ / 10 pièces
En stock
Description
  • Connecteur en Y cylindrique pour tuyau
  • Disponible dans une variété de tailles allant de 3 à 15 mm de dia.
  • PP
  • Résistance à une température maximale de +135°C max.
  • Stérilisable
Spécification
Spécification
Connecteur en Y
Autoclavables
Tuyau de 6 à 8 mm
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C
Transparent
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS
PP
10/boîte, 20/taille
Y cylindrique
135°C