Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène
Ces connecteurs en Y garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en Y cylindriques en PP Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
Marque: Buerkle™ 8706-0014
19.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
- Connecteur en Y cylindrique pour tuyau
- Disponible dans une variété de tailles allant de 3 à 15 mm de dia.
- PP
- Résistance à une température maximale de +135°C max.
- Stérilisable
Spécification
Connecteur en T | |
Autoclavables | |
Tuyau de 13 à 15 mm | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Transparent |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PP | |
10/boîte, 20/taille | |
Y cylindrique | |
135°C |