Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Armoire à dessiccation
Code produit. 15275077 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
21,3 cm
25,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15275077
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420640000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les armoires à dessiccation peuvent être utilisées dans des réfrigérateurs ou à température ambiante pour le stockage à sec de matériaux sensibles à l’humidité.
  • Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur
  • Les étagères perforées facilitent la circulation de l’air sec
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Acrylique
Nb par paquet 1 de chaque
Type d’étagère En forme de plateau
Volume (impérial) 0,21 pi3
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 17,8 cm
Largeur (impériale) 7 po
Largeur (impériale) de la porte 7 po
Largeur (métrique) 17,8 cm
Largeur (métrique) de la porte 17,8 cm
Hauteur (métrique) 25,4 cm
Profondeur (impériale) 10 po
Profondeur (métrique) 25,4 cm