Learn More
BRAND™ Plaque pour dessiccateur en polypropylène
Code produit. 10159800 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10159800
Marque: BRAND™ 66015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en PP. Utilisation possible avec des dessiccateurs en verre ou en plastique.
  • Fabrication en polypropylène
  • À utiliser avec des dessiccateurs en verre ou en plastique
  • Orifice central d’env. 20 mm de diamètre
  • Petites perforations d’env. 5 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 150 mm
Nb par paquet 1
Type de produit Disque de dessiccateur
Description Taille nominale 150 mm, épaisseur 140 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Pour dessiccateurs
Comprend Pièces et accessoires de rechange