Learn More
BRAND™ Plaque pour dessiccateur en polypropylène
Fabrication en PP. Utilisation possible avec des dessiccateurs en verre ou en plastique.
13.35€ - 25.70€
Spécification
Type de produit | Disque de dessiccateur |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Matériau | PP |
À utiliser avec (équipement) | Pour dessiccateurs |
Comprend | Pièces et accessoires de rechange |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10159800
|
BRAND™
66015 |
Taille nominale 150 mm, épaisseur 140 mm |
13.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10550012
|
BRAND™
66025 |
Taille nominale 200 mm, épaisseur 190 mm |
25.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10750802
|
BRAND™
66030 |
Taille nominale 250 mm, épaisseur 240 mm |
18.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication en polypropylène
- À utiliser avec des dessiccateurs en verre ou en plastique
- Orifice central d’env. 20 mm de diamètre
- Petites perforations d’env. 5 mm de diamètre
Spécification
Disque de dessiccateur | |
PP | |
Pièces et accessoires de rechange |
1 | |
Pour dessiccateurs |