Learn More
Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
15 l
25 l
Couleur:
Blanc
Gris
Gris foncé
Noir
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
Description
- Empilable
- Bords surélevés pour un empilage et un glissement aisés
- Couvercle étanche
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 l |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PP |
| Forme | Rectangulaire |
| Type de produit | Tiroir |
| Quantité | 1/boîte |
| Modèle | Raised Edges |
| Longueur (métrique) | 320 mm |
| Largeur (métrique) | 230 mm |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |