Learn More
Brand™ Flacons Erlenmeyer à col large en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
1000 ml
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Fourni avec bouchon à vis
- Avec graduations bleues
- Col avec prise de terre standard
- Fournis en boîtes de 6, à l’exception du flacon de 1000 ml, qui est fourni en boîte de 4
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Type de goulot | 34/35 |
| Nb par paquet | 6 |
| Diamètre du filetage | GL 40 |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Diamètre (métrique) externe | 64 mm |