Learn More
Multiroir Controlec™ Plateau conducteur Euro ESD
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliMatériau : Polypropylène conducteur/liliCouleur noire/liliEmpêche les charges électrostatiques et dévie les charges existantes/liliRésistance de contact / résistance de surface : 10sup6/sup- 10sup10/sup Ohm cm/liliCompatible avec tous les récipients standard européens/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 l |
| Certifications/Conformité | Norme européenne |
| Description | 370 x 270 x 205 mm (interne) |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangulaire |
| À utiliser avec (application) | Transport et logistique dans les entrepôts |
| Type de produit | Transport Box |
| Quantité | 1/Ea. |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 300 x 220 mm (externe) |
| Afficher plus |