Learn More
Kappes Systeme™ Boîte de transport Euro en PP
Code produit. 10004132
Encompass
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Rouge
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10004132
Marque: Kappes Systeme™ 6476.00.4351
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Type Boîte de transport
Matériau Polypropylène
Couleur Rouge
Forme Rectangulaires
À utiliser avec Convoyeur, technologie à pince, machine de stockage et de récupération
À utiliser avec (application) Homologué pour le contact alimentaire
Quantité 1/Paquet
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 320 mm
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 320 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.