Learn More
Eppendorf™ Microplaque à 384 puits avec fond en F en PP
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
240/boîte
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Blanc, Fond transparent |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Plat |
| Quantité | 80/boîte |