Learn More
Masterflex™ Raccord Luer en polypropylène
Click to view available options
À utiliser avec:
Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé 4 mm (5/32 po)
Pour adaptateur femelle Luer x femelle Luer
Pour adaptateur à embout cannelé femelle Luer x 3/32 pouce
Pour raccord Luer femelle x 1/4-28 UNF pour filetage d’étanchéité inférieur
Pour raccord Luer femelle x raccord cannelé de 1/16 po
Pour raccord Luer femelle x raccord cannelé de 1/8 po
Pour raccord mâle Luer à femelle Luer
Pour un raccord femelle Luer à raccord cannelé 1/16 po de tubulure semi-rigide à profil bas
S’adapte au raccord cannelé femelle Luer à 3/16 po
Conditionnement:
25 PCS
25 pièces
Description
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.
- Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion
- Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
- Conforme à la normes ISO 594-1
- Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
- Conforme aux spécifications USP classe VI • Très bonne résistance chimique
- Température max. 190°F
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Pour adaptateur à embout cannelé femelle Luer x 3/32 pouce |
| À utiliser avec (application) | Conviennent à un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Type de produit | Raccord Luer femelle |