Learn More
Masterflex™ Raccord Luer en polypropylène
Code produit. 14860962
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé 4 mm (5/32 po)
Pour adaptateur femelle Luer x femelle Luer
Pour adaptateur à embout cannelé femelle Luer x 3/32 pouce
Pour raccord Luer femelle x 1/4-28 UNF pour filetage d’étanchéité inférieur
Pour raccord Luer femelle x raccord cannelé de 1/16 po
Pour raccord Luer femelle x raccord cannelé de 1/8 po
Pour raccord mâle Luer à femelle Luer
Pour un raccord femelle Luer à raccord cannelé 1/16 po de tubulure semi-rigide à profil bas
S’adapte au raccord cannelé femelle Luer à 3/16 po
Conditionnement:
25 PCS
25 pièces
Code produit. À utiliser avec unitSize
14860962 S’adapte au raccord cannelé femelle Luer à 3/16 po 25 pièces
15257086 Pour raccord Luer femelle x raccord cannelé de 1/16 po 25 PCS
15276468 Pour un raccord femelle Luer à raccord cannelé 1/16 po de tubulure semi-rigide à profil bas 25 pièces
15381452 Pour raccord Luer femelle x raccord cannelé de 1/8 po 25 pièces
15196303 Pour raccord Luer femelle x 1/4-28 UNF pour filetage d’étanchéité inférieur -
14845571 Pour adaptateur à embout cannelé femelle Luer x 3/32 pouce 25 pièces
15194542 Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé 4 mm (5/32 po) 25 pièces
15134786 Pour adaptateur femelle Luer x femelle Luer 25 pièces
13518820 Pour raccord mâle Luer à femelle Luer 25 pièces
9 options
Code produit. 14860962
Marque: Masterflex™ 4550808
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer en polypropylène Cole-Parmer™ sont idéals pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.
  • Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion
  • Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
  • Conforme à la normes ISO 594-1
  • Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
  • Conforme aux spécifications USP classe VI • Très bonne résistance chimique
  • Température max. 190°F
Spécification
À utiliser avec S’adapte au raccord cannelé femelle Luer à 3/16 po