Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de congélation en PP ondulé
Code produit. 15226996 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Tubes (81)
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. Capacité unitSize
15226996 Tubes (81) 10 pièces
1 options
Code produit. 15226996
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dépasse les solutions de rechange pour boîtes en carton susceptibles d’adoucir et de produire de la poussière. Les boîtes de congélation en PP ondulé Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.
  • Fabriqué en PP
  • Boîtes auto-assemblées faciles livrées dans un emballage à plat
  • Non sensibles à l’humidité, elles sont plus durables que les boîtes en carton
  • Réduit considérablement les risques de moisissure
  • Séparateurs fournis avec les boîtes
  • Stockez à des températures allant jusqu’à - 80°C.
Spécification
Séparateurs cellulaires Oui
Bouchon inclus Oui
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Naturel
Capacité Tubes (81)
Matériau PP ondulé
Positions 81
Forme Carré
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1.5/2.0 ml
Quantité 10/boîte
Gamme de température (métrique) Jusqu’à –80°C
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 51 mm
Longueur (métrique) 133 mm
Longueur (impériale) 5.2 in.
Largeur (impériale) 5.2 in.
Hauteur (impériale) 2 in.
Diamètre (métrique) du puits 12 mm
Type de produit Boîte pour congélateur
Étagères None
Hauteur (métrique) 51 mm
Array 9 x 9
Largeur (métrique) 133 mm