Learn More
BRAND™ Entonnoir en PP à stries intérieures
Code produit. 10588901 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
120 mm
150 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
9 mm
11 mm
14 mm
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Code produit. 10588901
Marque: BRAND™ 148240
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en PP. La tige courte et large est dotée d’un entonnoir lisse et rapide.
  • Fabrication en polypropylène
  • Tige courte et large
  • Inclut des cannelures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 150 mm
Diamètre (métrique) de la tige 14 mm
Matériau PP
Longueur (métrique) globale 115 mm