Learn More
Kartell™ Supports pour entonnoir en PP
Click to view available options
Forme:
Circulaire
Fer à cheval
Conditionnement:
1 pièce
Description
En PP pour offrir durabilité et résistance.Les porte-entonnoirs en PP Kartell™ sont compatibles avec plusieurs types et tailles d’entonnoirs.
- Fournis avec deux olives pour un ajustement serré sur les tiges de support
- Disponibles en type fer à cheval pour les plus grands entonnoirs de séparation et en type circulaire pour les petits entonnoirs
- Le support circulaire peut être utilisé avec des entonnoirs à poudre dont le diamètre de la tige ne dépasse pas 35 mm
- Support pour fer à cheval
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | entonnoirs et tige de support de 25 à 170 mm, entonnoirs à poudre sans adaptateur |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | 2 olives pour une utilisation avec des tiges de 8 à 14 mm, adaptateur pour entonnoirs (diamètre minimal de 25 mm) |
| Nbre de positions | 1 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Forme | Circulaire |
| Type | Support d’entonnoir |