Learn More
Huenersdorf™ Bécher gradué en polypropylène avec poignée fermée et 2 échelles
Code produit. 12055605
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12055605
Marque: Huenersdorf™ 935000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bécher gradué en polypropylène Huenersdorf™ avec poignée fermée et 2 échelles comportent des graduations moulées par injection et gravées bleues. Les graduations sont marquées par incréments adaptés à la capacité.
  • Bécher en PP
  • Gradué
  • Échelle gravée bleue
  • Échelle moulée par injection
  • Transparent
Spécification
Précision 500 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 90 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Réservé à un usage en laboratoire, atelier et domestique
Hauteur (métrique) 135 mm
Comprend Avec échelle moulée par injection et échelle gravée bleue
Incréments 10 ml
Quantité 1par unité
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle graduée bleue
Modèle Poignée fermée