Learn More
Hirschmann™ Polypropylene Graduated Beakers
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- Fabrication en polypropylène
- Avec bec verseur
- Translucide
- Graduation imprimée en bleu
- Conforme à la norme DIN 12 331 / ISO 7056
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Matériau | PMP |
| Hauteur (métrique) | 35mm |
| Incréments | 2 ml |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction