Learn More
Eppendorf™ Microtubes gradués en PP
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8001649 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Incolore
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Pureté ou qualité:
Biopur
Biopur™
Pour un usage en PCR
Qualité Eppendorf
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 10458312
Marque: Eppendorf™ 0030121155
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour manipuler en toute sécurité des échantillons précieux et des échantillons toxiques ainsi que des substances radioactives. Les microtubes gradués en PP Eppendorf™ disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
Utilisez ces tubes pour manipuler en toute sécurité des échantillons précieux et des échantillons toxiques ainsi que des substances radioactives ou de l’ADN. Les microtubes gradués en PP EppendorfTM disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
  • Les substances à risque biologique peuvent être éliminées, exemptes d’aérosols, par une fine membrane au centre du couvercle avec une canule
  • Le couvercle s’ouvre facilement d’une main
  • Ces tubes pour 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml ont une échelle de graduation et des surfaces d’écriture
  • Le tube de 0,5 ml est optimisé pour une utilisation dans les expériences PCR*
  • Les boîtes de couleurs assorties sont un mélange de jaune, rouge, bleu, vert et incolore
  • Micropilon autoclavable pour la resuspension de granulés
  • Peut être centrifugé jusqu’à 23 500 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0.5 ml
Couleur Ambré
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) PCR, centrifugation
Nb par paquet 500boîte
Stérilité Stérile
Pureté ou qualité Pour un usage en PCR
Graduated Oui
Type de bouchon Couvercle hermétique
FCR max. 30000 x G