Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Polypropylene construction.
- Low form design.
- High transparency, antistatic material.
- Rim and spout.
- Printed blue scale.
- Use at temperatures up to 135°C.
- Autoclavable (121°C).
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 31mm |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Polypropylene |
| Hauteur (métrique) | 47mm |
| Incréments | 1mL |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 135°C |
| Largeur (métrique) | 31mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 7056 |
| Afficher plus |