Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker
Code produit. p-7115724
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10013621
Marque: Karl Hecht™ 41935012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Use this low form, high transparency beaker for daily laboratory needs. Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker is antistatic, autoclavable, and includes a rim, spout, and printed blue volumetric scale.
  • Polypropylene construction.
  • Low form design.
  • High transparency, antistatic material.
  • Rim and spout.
  • Printed blue scale.
  • Use at temperatures up to 135°C.
  • Autoclavable (121°C).
Spécification
Diamètre (métrique) interne 31mm
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polypropylene
Hauteur (métrique) 47mm
Incréments 1mL
Température (métrique) de fonctionnement max. 135°C
Largeur (métrique) 31mm
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056
Modèle Griffin, Low Form