Learn More
VITLAB™ Béchers Griffin en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
5000 ml
Scale:
Échelle bleue gravée
Échelle imprimée en bleu
Autoclavable:
Autoclavable
Sous condition
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Description
Ces béchers de forme basse avec un bec verseur pratique (béchers Griffin) sont parfaits pour une variété d’expériences et de travaux en laboratoire. Les béchers en polypropylène légers avec graduations en relief sont pratiques et faciles à utiliser.
- En polypropylène résistant et léger, résistant à la chaleur et chimiquement inerte
- Très transparent avec une échelle bleue pour faciliter l’identification, la mesure et la surveillance
- Graduations imprimées sur des béchers plus petits (10 et 25 ml)
- Graduations gravées en relief sur béchers de 3 000 et 5 000 ml
- Idéal pour une variété d’expériences et de travaux en laboratoire, notamment :
- Préparation de solutions et décantation de liquides surnageants
- Rétention des déchets liquides avant élimination
- Réalisation de réactions chimiques simples
- Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 38 mm |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Pour mesure de volume |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Incréments | 5 ml |
| Quantité | 12/boîte |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Sous condition |
| Afficher plus |