Learn More
Greiner Bio-One Tube à fond rond en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
Conditionnement:
1600 pièces
Description
- Diamètre : 16 mm ; Hauteur : 100 mm
- Volume nominal : 12 ml
- Volume utile : 10 ml
- Exclusivement destinés à un usage unique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube à hémolyse |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 12 mL |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |