Learn More
Mutexil™ Combinaisons à capuche en PP
Code produit 11791585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L
XL
2XL
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Couleur Conditionnement
11791585 XL Blanc 50 pièces
11751585 L Bleu 50 pièces
11761585 XL Bleu 50 pièces
11781585 L Blanc 50 pièces
11701595 2XL Blanc 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11791585 Fournisseur Mutexil™ Code fournisseur 2000009XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    74.14€ / 50 pièces
    Économisez 79.86€
    51% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Combinaisons jetables pour l’entretien, la production et les visites sur site
  • Combinaison en polypropylène non tissé avec capuche
  • Poignets, chevilles et dos élastiques
  • Fermeture éclair et deux poches
  • Pour l’entretien, les visites sur site de production
  • environnements non dangereux
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avant
Stérilité Non stérile
Nbre de poches 2
Type de manchon Élastique
Épaisseur 40g/m2