Learn More
Buerkle™ Connecteurs droits en polypropylène avec buses coniques
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs droits en PP Buerkle™ avec buses coniques résistent à des températures pouvant atteindre 135°C.
10.25€ - 20.20€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tuyaux |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l'UE, RoHS |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Quantité d’emballage | 10/boîte, 10/taille |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10249391
|
Buerkle™
8700-0406 |
Tuyau de 3 à 5 mm |
10.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10620143
|
Buerkle™
8700-0608 |
Tuyau de 5 à 7 mm |
11.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10198251
|
Buerkle™
8700-0810 |
Tuyau de 7 à 10 mm |
13.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10289341
|
Buerkle™
8700-1012 |
Tuyau de 9 à 12 mm |
16.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10138161
|
Buerkle™
8700-1214 |
Tuyau de 11 à 14 mm |
18.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10486891
|
Buerkle™
8700-1416 |
Tuyau de 13 à 15 mm |
20.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descrizione
Connecteur de tuyau droit cylindrique avec buses coniques- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Specifica
Connecteur de tuyaux | |
Autoclavables | |
10/boîte, 10/taille |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PP | |
Droit |