Learn More
Bohlender™ Distributeur de flacons HPLC en polypropylène BOLA™
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4mm
6mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bouchon à vis en PP renforcé de fibre de verre vert pour flacon fileté GL 45
- Corps en PP
- Autoclavables
- Offre une très bonne résistance chimique
- Disponible avec quatre ports avec joints à vis adaptés au dia. ext. de la tubulure 1,6 à 2,0 mm et 2,1 à 4,0 mm ou avec quatre ports avec raccords à vis adaptés au dia. ext. de la tubulure 6,0 mm
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Vert |
| Diamètre (métrique) externe | 6mm |
| Matériau | PP |
| Septum | 1 de chaque |
| Matériau du bouchon | Fibre de verre |
| Quantité | 1/boîte |